Learn More
Fisherbrand™ Tapón de anillo a presión de PE de 9 mm para viales para capsular de 8 mm, transparente, orificio central con septum montado
Código de producto. 11804830 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Rojo, Blanco, Transparente
Rojo-naranja, Transparente
Material (revestimiento):
Caucho natural/TEF
Silicona/PTFE
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Material (revestimiento) Tamaño de la unidad
11804830 Rojo-naranja, Transparente Caucho natural/TEF paquete de 1000
11814830 Rojo, Blanco, Transparente Silicona/PTFE paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11804830
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Cierres para encapsular de aluminio con septos preajustados.
  • Los tapones son fáciles de aplicar y de quitar
  • Los tapones y septum ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por la manipulación
  • Los tapones Snap-It eliminan la necesidad de herramientas de apriete o destapado
  • Los tapones de polietileno son químicamente inertes e idóneos para la mayoría de aplicaciones cromatográficas.
  • Proporcionan un cierre seguro y estanco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material (revestimiento) Caucho natural/TEF
Diámetro de la abertura (métrico) 4 mm
Color Rojo-naranja, Transparente
Diámetro exterior (imperial) 9 mm
Material Polipropileno
Para utilizar con (aplicación) GC, HPLC
Cantidad 100
Grosor (métrico) 1,3 mm
Tipo de producto A presión