Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de rosca para viales de muestreadores automáticos de 9 mm.
Código de producto. 13256409
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Azul, Blanco, Rojo
Azul, Rojo, Blanco
Azul, Transparente
Azul, natural, transparente, Natural, Clear
Blue, Azul
Gris, Rojo, Blanco
Gris, rojo, blanco, Red, White
Negro, Rojo, Blanco
Negro, rojo, blanco, Red, White
Rosa
Rosa, Rojo, Blanco
Rosa, transparente, Clear
Transparente
Septo:
Disco de PTFE sólido con junta de silicona
Disco de aluminio sólido con junta de silicona
PTFE natural/silicona transparente unida
PTFE rojo/silicona blanca unidos
PTFE rojo/silicona blanca, Y-Pre-slit
PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo
PTFE unido rojo/silicona blanca, precortado
PTFE/silicona unidos, precortado
Polipropileno
Silicona blanca/PTFE rojo
Sin septo
Material:
Aluminio, Silicona, Polipropileno
PTFE, silicona, polipropileno, Silicone, Polypropylene
Polipropileno
Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Polipropileno
Tipo de producto:
Con rosca
De rosca con parte superior abierta
Tapón con parte superior abierta
Tapón de rosca
Tapón de rosca con parte superior abierta
Tapón de rosca con septum
Tapón superior abierto, orificio de 6 mm
Tornillo
Tamaño de la unidad:
500 PCS
paquete de 100
paquete de 500
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Septo Material Tipo de producto Tamaño de la unidad
13256409 Azul Polipropileno Polipropileno Tornillo paquete de 100
13131763 Rosa, transparente, Clear PTFE natural/silicona transparente unida PTFE, silicona, polipropileno, Silicone, Polypropylene Tapón de rosca paquete de 100
13141763 Rosa, transparente, Clear PTFE/silicona unidos, precortado PTFE, silicona, polipropileno, Silicone, Polypropylene Tapón de rosca paquete de 100
13206399 Azul, Rojo, Blanco PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Polipropileno De rosca con parte superior abierta paquete de 100
13246409 Transparente Polipropileno Polipropileno Tornillo paquete de 100
11961523 Negro, rojo, blanco, Red, White PTFE rojo/silicona blanca unidos PTFE, silicona, polipropileno, Silicone, Polypropylene Tapón con parte superior abierta paquete de 100
12498716 Azul, natural, transparente, Natural, Clear PTFE natural/silicona transparente unida PTFE, silicona, polipropileno, Silicone, Polypropylene Tapón de rosca con parte superior abierta paquete de 100
11901533 Gris, rojo, blanco, Red, White PTFE unido rojo/silicona blanca, precortado PTFE, silicona, polipropileno, Silicone, Polypropylene Tapón de rosca con parte superior abierta paquete de 100
15256543 Blue, Azul Sin septo Polipropileno De rosca con parte superior abierta paquete de 100
15296543 Rosa Sin septo Polipropileno Tapón de rosca con parte superior abierta paquete de 100
15206563 Rosa, Rojo, Blanco PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Polipropileno De rosca con parte superior abierta paquete de 100
15236573 Azul Disco de aluminio sólido con junta de silicona Aluminio, Silicona, Polipropileno De rosca con parte superior abierta paquete de 100
15246573 Azul Disco de PTFE sólido con junta de silicona Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Polipropileno De rosca con parte superior abierta paquete de 100
13206419 Azul, Blanco, Rojo Silicona blanca/PTFE rojo Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Polipropileno Tapón de rosca con septum 500 PCS
13226419 Azul, Blanco, Rojo PTFE rojo/silicona blanca, Y-Pre-slit Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Polipropileno Tapón de rosca con septum 500 PCS
13246429 Azul Sin septo Polipropileno Con rosca paquete de 500
15318026 Azul, Transparente PTFE natural/silicona transparente unida Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Polipropileno Tapón superior abierto, orificio de 6 mm paquete de 100
15368026 Negro, Rojo, Blanco PTFE rojo/silicona blanca unidos Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Polipropileno Tapón superior abierto, orificio de 6 mm paquete de 100
15338036 Gris, Rojo, Blanco PTFE unido rojo/silicona blanca, precortado Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Polipropileno Tapón superior abierto, orificio de 6 mm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Código de producto. 13256409 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor C500050B
Grandes ahorros para una mejor separación
Usar código promocional 27992
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Evite el paso a presión de los septos o el ajuste excesivo o insuficiente. Con AVCS incorporado en estos tapones de rosca de 9 mm, conseguirá un cierre uniforme y óptimo en todo momento.
Evite el paso a presión de los septos o el ajuste excesivo o insuficiente. Con la tecnología de sistema de cierre de vial avanzado (AVCS) de los tapones de rosca para viales de muestreadores automáticos de 9 mm Thermo Scientific™ y los septos, conseguirá un cierre uniforme y óptimo en todo momento. Con solo un giro, ofrecen una apertura y un cierre fáciles y cómodos. Son una alternativa rentable a los tapones con septos unidos. Elija entre las marcas Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™.
Los nuevos tapones de 9 mm National Target DP se han diseñado para ayudar a los cromatógrafos a realizar análisis de muestras más fiables y eficaces. Diseñados para adaptarse a casi todos los muestreadores automáticos de cromatografía que se pueden instalar en bandejas de viales de 12 × 32 cm, los tapones de la serie C5000 impiden de forma eficaz el paso a presión de septos al tiempo que mejoran notablemente la productividad y la flexibilidad en el laboratorio. En el núcleo de la serie de tapones de 9 mm National Target DP C5000 se encuentra la tecnología de sistema de cierre de vial avanzado (AVCS). Dicho de forma sencilla, la tecnología AVCS permite realizar el cierre como nunca antes. Los tapones de la serie C5000 son totalmente compatibles con todos los viales de la serie C4000 series Target DP de 9 mm.
Características de los tapones de viales Target DP de 9 mm:
  • La geometría interior mejorada casi impide el paso a presión de los septos.
  • Mejora de la capacidad de sellado.
  • AVCS ofrece libertad a la hora de seleccionar el mejor septo para su instrumento y aplicaciones.
  • Alternativa rentable a las opciones actuales para resolver el paso a presión (septos unidos).
  • Mejora de la ergonomía, textura agradable y estrías distribuidas de forma regular para facilitar la manipulación aunque no se haya ajustado bien los guantes.
  • Al eliminar los bordes ásperos, es más fácil y más cómodo su uso y se mejora el funcionamiento del muestreador automático.
Si desea más información, visite
www.fishersci.com y busque las palabras clave.
Tapones de viales National Target DP.
Tapón de boca ancha National C5000 Series Target DP de 9 mm
  • Un vial de abertura ancha merece un cierre de boca ancha. Gracias a la tecnología AVCS, el tapón de boca ancha de la serie C5000 aumenta el área de inyección disponible en más de un 7 %, lo que proporciona una mayor área para la penetración de las agujas de inyección.
Tapón con membrana integral National C5000 Series Target DP de 9 mm
  • Además de la tecnología AVCS, el tapón de la serie C5000 proporciona un entorno de manipulación de muestras libre de halógenos y caucho para aplicaciones de HPLC o aplicaciones en las que las siliconas y los septos de caucho no son adecuados.
Tapón macizo National C5000 Series Target DP de 9 mm
  • La tecnología AVCS ofrece una protección máxima de las muestras durante el almacenamiento a largo plazo. La parte superior protectora evita la punción accidental del septo y la resultante pérdida de muestras. Se puede almacenar a temperaturas de hasta -80 °F.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Tapón azul con membrana de polipropileno integral
Color Azul
Material Polipropileno
Esterilidad Non-sterile
Desechables Single-use
Septo Polipropileno
Incluye Integral Septum
Línea de productos SureStop
Cantidad 100/Pk.
Tamaño del tapón 9 mm
Para utilizar con (equipo) Viales de la serie C4000 de 9 mm Target DP
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad Specification Certified
Tipo de producto Tornillo
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.