Learn More
Fisherbrand™ Placas de PCR de 96 pocillos con semifaldón
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosDescripción
Directamente compatible con todos los principales termocicladores, incluidos los instrumentos de ABI; se puede utilizar en secuenciadores de 96 pocillos de ABI sin adaptadores—
- Polipropileno virgen
- Fondo del pocillo transparente para la visibilidad de las muestras
- Diseño de borde elevado
- Sellables mediante películas y láminas adhesivas, cierres térmicos y tiras de tapones
- Volumen máximo de 300 μl (cuando se utiliza con adhesivo y cierres térmicos)
- Esquina recortada y rejilla alfanumérica
- Producción en sala limpia
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Estándar |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Color | Natural |
| Tipo de producto | Microplaca de PCR |
| Estilo de falda | Semi |
| Material | Polipropileno |
| N.° de pocillos | 96 |
| Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones de PCR, RT-PCR |
| Con reborde | Sí |