Learn More
Heathrow Scientific™ Gradillas para tubos reversibles de 96 pocillos
Código de producto. 11748174 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Natural
Tamaño de la unidad:
5 PCS
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
11748174 Natural 5 PCS
17712468 Amarillo paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11748174
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    109.00€
    42.95€ / paquete de 5
    Ahorro 66.05€
    60% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El soporte para tubos reversible de 96 pocillos tiene pestañas fáciles de agarrar para manipular y almacenar muestras. La gradilla tiene capacidad para 96 pocillos para tubos de 0,5 ml en un lado y 96 pocillos para tubos de 1,5/2,0 ml en el lado opuesto.
  • Las pestañas en cada extremo del estante encajan la tapa en su lugar.
  • Identificación alfanumérica para rápida localización y recuperación de tubos.
  • La tapa translúcida se ajusta de forma segura y es lo suficientemente alta para almacenar la mayoría de los tubos de microcentrífuga con tapa de rosca.
  • Apilable, ahorra valioso espacio en el laboratorio.
  • Pocillos de 0,5 ml separados por líneas de cuadrícula moldeadas, lo que hace que sean más fáciles de ver.
  • Los anillos elevados alrededor de los pocillos de 1,5 a 2,0 ml hacen que sea más fácil extraer los tubos.
  • Pestañas de fácil agarre para manipulación y almacenamiento de muestras.
Especificaciones
Cierre incluido Tapa a presión
Descripción Gradilla para tubos reversible de 96 pocillos
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Natural
Admite Microtubos (0,5 ml), Microtubos (1,5 a 2 mL)
Material Polipropileno
Posiciones 96
Forma Esquinas redondeadas rectangulares
Apilables Sí
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Manipulación y almacenamiento de muestras
Para utilizar con (equipo) Tubos para microcentrífuga
N.° por paquete 5 Pk.
Línea de productos Almacenamiento de tubos
Longitud (métrico) 24,4 cm
Longitud (imperial) 9,6 in
Anchura (imperial) 4,7 in
Altura (imperial) 2 in
Peso (imperial) 0,75 lb
Peso (métrico) 0,34 kg
Incluye Raised Rings, Lids
Tipo de producto Gradilla para microtubos
Estantes Ninguno
Altura (métrico) 5,1 cm
matriz, red, conjunto 8 x 12
Anchura (métrico) 12 cm