Includes
Each package contains 20 septa, sufficient for 1,920 samples
Estos septos se han diseñado para su uso con los instrumentos 3730, 3730xl, 3130xl y 3130.
Utilizar con:
Tampón de desplazamiento 310 (10X), kit de placa de muestreador automático de analizador genético 3100/3100-Avant™, 96 pocillos, matriz capilar de analizador genético 3130/3100-Avant™ (36 cm), matriz capilar de analizador genético 3130xl/3100 (36 cm), matriz capilar de analizador genético 3130xl/3100 (50 cm), tampón de desplazamiento 3730 (10X), jeringa de vidrio de 5 ml (jeringa de reserva de polímero), base de placas de 96 pocillos, retenedor de placas de 96 pocillos, formamida Hi-Di™, placa de reacción óptica de 96 pocillos MicroAmp™, placa de reacción óptica de 96 pocillos con código de barras MicroAmp™, polímero POP-4™ para analizadores genéticos 3100/3100-Avant™, polímero POP-4™ para analizadores genéticos 3130/3130xl, polímero POP-4™ para analizadores genéticos 3130/3130xl, polímero POP-7™ para analizadores genéticos 3130/3130xl, polímero POP-7™ para analizadores genéticos 3130/3130xl, septos de depósito
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 20 unidades |
| Formato | 96-well Plate |
| Para utilizar con (equipo) | 3130xl Genetic Analyzer, 3730xl DNA Analyzer, 3730 DNA Analyzer, 3130 Genetic Analyzer |
| Tipo de producto | Septa Plate |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Contenido y almacenamiento | Each package contains 20 septa, sufficient for 1,920 samples. |