Learn More
Fisherbrand™ Placa de 96 pocillos, PP, pocillo cuadrado, no estéril, cromatografía probada
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Material | Polipropileno |
| N.° de pocillos | 96 |
| Esterilidad | No estéril |
| Volumen total del pocillo (métrico) | 2000 μl |
| Forma del pocillo | Base redonda (pocillo U) |
| Altura (métrico) | 44,3 mm |