Learn More
Greiner Bio-One Microplaca de 96 pozos, polipropileno no tratado
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10780175
Cambiar vista
Click to view available options
Código de barras:
Incluye código de barras
alfanumérico
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Código de barras Tamaño de la unidad
10780175 alfanumérico 100 PCS
32043096 Incluye código de barras paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10780175 Proveedor Greiner Bio-One N.º de proveedor 651201
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Diseñado para el almacenamiento de agentes activos, muestras y biomoléculas.
  • también son compatibles con sistemas automatizados
  • Trazabilidad hasta la producción mediante un sistema de número de LOTE definido
  • Sin endotoxinas detectables (0.003 UE/ml) Y se prueban regularmente utilizando una prueba cinética turbidimétrica LAL aprobada por la FDA (Ensayo de almoebocito de Limulus)
  • Fabricado a partir de materias primas probadas para lixiviados
  • Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables
  • Apirógenos
  • Fabricadas según las directrices de DIN ISO 9001
  • Los modelos con diseño de chimenea permiten que cada pozo permanezca encendido su propia disminución del riesgo de contaminación cruzada y contaminación cruzada de las muestras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras alfanumérico
Certificaciones/conformidad DIN ISO 9001
Formato Estándar
Tapa Sin tapa
matriz, red, conjunto 8 x 12
Color Transparente
Material Polipropileno
N.° de pocillos 96
Esterilidad No estéril
Tratamiento de superficie Sin tratar
Volumen total del pocillo (métrico) 340 μl
Forma del pocillo Base cónica (pocillo V)
Sin ADNasa Sí
Cantidad 100/caja
Intervalo de temperatura (métrico) De - 196 a + 121 °C