Learn More
BTX™ Placa de electroporación desechable de 96 pocillos
Description
Pruebe muchas condiciones de electroporación diferentes (densidad celular, tampón, voltaje y ancho de pulso, etc.) para encontrar la mayor eficiencia de transfección, de forma rápida y sencilla con el ECM 830HT, ECM630 HT o el Gemini X2 HT Sistemas de electroporación.
- Formatos estándar de varios pocillos
- Materiales biocompatibles
Son como 96 cubetas de electroporación en una cómoda placa.
Specifications
Specifications
| Para utilizar con (aplicación) | Electroporación de alto rendimiento |
| Para utilizar con (equipo) | BTX Sistemas de alto rendimiento |
| Descripción | Placa de electroporación desechable de 96 pocillos, espacio de 2 mm, 100 μL, 1 Plato |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tamaño de la separación (imperial) | 0,08 in |
| Tamaño de la separación (métrico) | 2 mm |
| Volumen (métrico) | 100 μL |
| Esterilidad | Estéril |
| Pulse Form | Onda de disminución exponencial, onda cuadrada |
| Compatibilidad de alto rendimiento | Sí |