Learn More
Fisherbrand™ Microplacas de polipropileno DeepWell™ de 96 pocillos
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosBeskrivelse
Ideales para el almacenamiento gracias a las características de baja unión del polipropileno
- Admite volúmenes de trabajo incluso mayores; hasta 1,0 ml o 2,0 ml de volumen de almacenamiento por pocillo
- Las proteínas y el ADN no se adhieren al polipropileno, lo que permite una completa recuperación de la muestra.
- Color natural
- Disponibles estériles y no estériles
Tekniske data
Tekniske data
| Formato | Estándar |
| Tapa | Sin tapa |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Envase | 50 cajas |
| Color | Natural |
| Tipo de producto | Microplaca |
| Material | Polipropileno |
| Volumen del pocillo (métrico) | 1300 μl |
| N.° de pocillos | 96 |
| Volumen de trabajo (métrico) | 1000 μl |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?