Learn More
Greiner Bio-One Microplacas de fondo redondo (U) con diseño de chimenea de 96 pocillos
Descripción
- Apirógenos
- Diseño de pozo cónico con fondo redondo (U)
- Garantiza un pipeteo preciso
- Reduce el volumen muerto del pozo
- Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables
- Evita la absorción
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Estándar |
| Tapa | Sin tapa |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Color | Natural |
| Material | Polipropileno |
| N.° de pocillos | 96 |
| Esterilidad | Estéril |
| Forma del pocillo | Base redonda (pocillo U) |
| Cantidad | 100/caja |