Learn More
Corning™ Microplaca de fondo plano con tratamiento para cultivo de 96 pocillos
Código de producto. 10530753 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Envase:
20/paq., 100/caja
En envase individual; 48/caja
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 48
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Envase Tamaño de la unidad
10530753 En envase individual; 48/caja paquete de 48
10419822 20/paq., 100/caja 100 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10530753 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 3603
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    601.03€
    539.39€ / paquete de 48
    Ahorro 61.64€
    10% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Color: Fondo transparente negro; Esterilidad: Estéril; Tapa: Con tapa
  • Los fondos son un 60 % más delgados que los de microplacas de poliestireno convencionales, lo que se traduce en una fluorescencia de fondo más baja y unas lecturas de hasta 340 nm.
  • Las paredes opacas evitan la diafonía entre pocillos.
  • El fondo plano ópticamente transparente permite la visualización microscópica directa.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Código de barras No Barcode
    Formato Estándar
    Tapa Con tapa
    Área de cultivo 0,32 cm2
    matriz, red, conjunto 8 x 12
    Envase En envase individual; 48/caja
    Color Negro, Fondo transparente
    Tipo de producto Microplate
    Material Poliestireno
    N.° de pocillos 96
    Volumen de trabajo (métrico) De 75 to 200 μl
    Esterilidad Estéril
    Tratamiento de superficie Cultivo celular
    Forma del pocillo Base plana (pocillo F)
    Para utilizar con (aplicación) Fijación y crecimiento de células dependientes de anclaje
    N.º por caja 48/caja
    N.° por paquete 1/paq.
    Cantidad 48/caja