Learn More
Corning™ Microplaca de fondo plano con tratamiento para cultivo de 96 pocillos
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10419822 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Envase:
20/paq., 100/caja
En envase individual; 48/caja
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 48
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Envase Tamaño de la unidad
10419822 20/paq., 100/caja 100 PCS
10530753 En envase individual; 48/caja paquete de 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10419822 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 3904
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1165.00€
    1086.61€ / paquete de 100
    Ahorro 78.39€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Color: Fondo transparente negro; Esterilidad: Estéril; Tapa: Con tapa
  • Los fondos son un 60 % más delgados que los de microplacas de poliestireno convencionales, lo que se traduce en una fluorescencia de fondo más baja y unas lecturas de hasta 340 nm.
  • Las paredes opacas evitan la diafonía entre pocillos.
  • El fondo plano ópticamente transparente permite la visualización microscópica directa.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Formato Estándar
    Tapa Con tapa
    Área de cultivo 0,32 cm2
    matriz, red, conjunto 8 x 12
    Envase 20/paq., 100/caja
    Color Negro, Fondo transparente
    Tipo de producto Placa de ensayo
    Material Poliestireno
    N.° de pocillos 96
    Volumen de trabajo (métrico) De 75 to 200 μl
    Esterilidad Estéril
    Tratamiento de superficie Cultivo celular
    Forma del pocillo Base plana (pocillo F)
    Para utilizar con (aplicación) Fijación y crecimiento de células dependientes de anclaje
    N.º por caja 100/caja
    N.° por paquete 20/Paq.
    Cantidad 100/caja
    Mehr anzeigen Weniger anzeigen
    Name des Produkts
    Wählen Sie ein Thema
    Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.