Learn More
Fisherbrand™ Vial TPX de rosca corta de 9 mm con microinserto de vidrio integrado cultivo; silanizados
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
- Compatibilidad universal con casi todos los muestreadores automáticos; por ello, es posible racionalizar otros viales de 1,5 ml, como los viales de cuello para encapsular de 11 mm, así como los viales de cuello de rosca de 8 a 425 y de 10 a 425
- Hay disponibles viales con microinserto integrado en vidrio ámbar
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | TopSert |
| Color | Ámbar |
| Diámetro exterior (imperial) | 11,6 mm |
| Material | TPX |
| Volumen (métrico) | < 0,36/ml |
| Para utilizar con (aplicación) | GC, HPLC |
| Estilo de cuello | Rosca corta |
| Tipo de empaquetado | CleanPack, caja de polipropileno |
| Modelo | Inserto cónico integrado |
| Volumen residual (métrico) | < 1 μl |
| Mostrar más |