Learn More
Fisherbrand™ Vial de vidrio de rosca corta de 9 mm SureStop™, boca ancha
Código de producto. 16378357 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Marking Spot:
No
Sí
Graduado:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Marking Spot Graduado unitSize
16378357 No No paquete de 100
16388357 Sí Sí paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16378357
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Compatibilidad universal con casi todos los muestreadores automáticos.
  • 9mm
  • Rosca corta
  • Vidrio
  • Boca ancha
  • Transparente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción SureStop
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 11,6 mm
Material Vidrio
Volumen (métrico) < 1,85/ml
Para utilizar con (aplicación) GC, HPLC
Graduado No
Estilo de cuello Rosca corta
Tipo de empaquetado CleanPack, caja de polipropileno
Volumen residual (métrico) < 120 μl
Volumen de trabajo (métrico) 1,5 mL
Estilo de la base Fondo plano
Cantidad 100
Tamaño del tapón ND9
Marking Spot No
Altura (métrico) 32 mm