Learn More
Fisherbrand™ Vial de vidrio de rosca corta de 9 mm, boca ancha
Product Code. 11575884 Shop All Fisherbrand Electrochemistry Products
Change view
Click to view available options
Marking Spot:
No
Sí
Graduado:
No
Sí
Unit Size:
paquete de 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Marking Spot Graduado Unit Size
11575884 Sí Sí paquete de 100
10162512 No No paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11575884
Quantity Price
1 26.10€ / paquete de 100
10 24.80€ / paquete de 100
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
View all promotions
En stock
Edge
Add to basket
Compatibilidad universal con casi todos los muestreadores automáticos.
  • 9mm
  • Rosca corta
  • Vidrio
  • Boca ancha
  • Transparente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Descripción Con etiqueta
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 11,6 mm
Material Vidrio
Volumen (métrico) 1,85 ml
Para utilizar con (aplicación) GC, HPLC
Graduado Sí
Estilo de cuello Rosca corta
Tipo de empaquetado CleanPack, caja de polipropileno
Volumen residual (métrico) <120 µl
Volumen de trabajo (métrico) 1,5 ml
Estilo de la base Fondo plano
Cantidad 100
Tamaño del tapón ND9
Marking Spot Sí
Altura (métrico) 32 mm