Learn More
Fisherbrand™ Vial de vidrio de rosca corta de 9 mm con microinserto integrado, boca ancha
Código de producto. 15592310 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Transparente
Ámbar
Marking Spot:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Marking Spot Tamaño de la unidad
15592310 Ámbar No paquete de 100
11575894 Transparente Sí paquete de 100
12951011 Transparente No paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15592310
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Compatibilidad universal con casi todos los muestreadores automáticos.
  • 9mm
  • Rosca corta
  • Vidrio
  • Boca ancha
  • Transparente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Unido a la base
Color Ámbar
Diámetro exterior (imperial) 11,6 mm
Material Vidrio
Volumen (métrico) 0,4 ml
Para utilizar con (aplicación) GC, HPLC
Estilo de cuello Rosca corta
Tipo de empaquetado Caja de polipropileno
Modelo Inserto cónico integrado
Volumen residual (métrico) < 3 μl
Volumen de trabajo (métrico) 0,3 ml
Estilo de la base Fondo plano
Tamaño del tapón ND9
Marking Spot No
Altura (métrico) 32 mm