Learn More
Fisherbrand™ Vial de microlitros de vidrio de rosca corta de 9 mm
Código de producto. 11515894 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1,4 ml
< 1,6/ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
11515894 < 1,6/ml paquete de 100
11535914 1,4 ml paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11515894
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Compatibilidad universal con casi todos los muestreadores automáticos.
  • 9mm
  • Rosca corta
  • Vidrio
  • Boca ancha
  • Transparente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Microliter
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 11,6 mm
Material Vidrio
Volumen (métrico) < 1,6/ml
Para utilizar con (aplicación) GC, HPLC
Estilo de cuello Rosca corta
Tipo de empaquetado CleanPack, caja de polipropileno
Modelo Cono interior
Volumen residual (métrico) <3 μl
Volumen de trabajo (métrico) 1,5 ml
Estilo de la base Fondo plano
Cantidad 100
Tamaño del tapón ND9
Marking Spot No
Altura (métrico) 32 mm