Learn More
Sharpsafe™ Recipiente para objetos punzantes de 9 l
Description
- Al defender el cambio y ser pioneros en la innovación de productos, nos enorgullece haber introducido en el mercado el primer recipiente sostenible para objetos punzantes de un solo uso.
- Nuestro 9 Litros Sharpsafe™ Los contenedores están diseñados específicamente para permitir la eliminación segura de objetos punzantes clínicos y minimizar el riesgo de lesiones asociadas. El diseño de nuestros productos demuestra nuestras características diseñadas a propósito para garantizar la seguridad de nuestros usuarios. Nuestra función de cuatro clics sonoros confirma que la tapa y la base están montadas de forma segura y son seguras para su uso. La función de cierre temporal y final proporciona tranquilidad cuando el recipiente está en uso y que no se pueden agregar más residuos una vez que se activa el cierre final, lo que evita posibles derrames y sobrellenado.
- Los recipientes se han diseñado con un cuerpo rígido resistente y se han fabricado con material reciclado robusto y de alta calidad que evita la penetración de objetos punzantes a través de la pared del recipiente.
- Características y ventajas
- Fabricados de material reciclado de baja huella de carbono
- Capacidad nominal de 9 l
- Inserción de acceso protegido para mayor seguridad
- Acceso protegido fabricado con material 100 % reciclado
- Especialmente adecuado para zonas de gran volumen.
- Diseñado para áreas de acceso abierto como los &departamentos AE.
- Tapa semitranslúcida – Contenido visible cuando está lleno.
- Etiqueta en molde – ofrece un registro de auditoría permanente que no se puede eliminar.
- Zona de llenado horizontal
- Temporario& Característica de cierre final
- Montaje sencillo de 4 clics
- Cumple con las normas que se indican a continuación
- ISO23907-1:2019
- UN3291
Specifications
Specifications
| Capacidad (métrico) | 9 L |
| Certificaciones/conformidad | Normativa del Reino Unido, ISO23907-1:2019, UN3291 |
| Color del tapón | Amarillo |
| Color | Gris |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 385 x 585 x 530 mm |
| Cantidad | 1 unidad |
| Para utilizar con (aplicación) | Eliminación segura de objetos punzantes clínicos |
| Tipo de producto | Recipiente para objetos punzantes |