Learn More
Fisherbrand™ 2 in 1 Vial Kit for Varian Autosamplers, 8 mm
Código de producto. 12970871 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Marking Spot:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Marking Spot unitSize
12970871 Sí paquete de 100
12960871 No paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12970871
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Incluye 100 viales y 100 tapones con septos previamente montados.
  • ND8
  • 8-425
  • Vidrio
  • Ámbar
  • 1,5 ml
  • Tapón de rosca
  • Orificio central
  • Polipropileno
  • Bandejas de dos compartimentos reutilizables que protegen los viales y cierres al tiempo que almacenan juntos los suministros relacionados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Negro
Material (revestimiento) Silicona/PTFE
Color Ámbar
Diámetro exterior (imperial) 11,6 mm
Material Vidrio
Volumen (métrico) < 1,9/ml
N.° por paquete 100
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca
Tamaño del tapón 8-425
Marking Spot Sí
Altura (métrico) 32 mm
Tipo de producto 1ª clase hidrolítica