Learn More
Fisherbrand™ Vial con cuello para encapsular de cristal de 8 mm
Código de producto. 11561364 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
< 0,26/ml
< 0,35/ml
< 0,6/ml
< 0,64/ml
< 0,9/ml
1,2 ml
< 1,3/ml
Color:
Transparente
Ámbar
Estilo de la base:
Base cónica
Cónicos
Fondo plano
Fondo redondo
Altura (métrico):
30 mm
31,5 mm
40 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Color Estilo de la base Altura (métrico) Tamaño de la unidad
11561364 < 0,9/ml Transparente Fondo plano 30 mm paquete de 100
11782408 < 0,64/ml Transparente Base cónica 40 mm paquete de 1000
11742408 < 0,9/ml Ámbar Fondo plano 40 mm paquete de 1000
11712408 < 1,3/ml Ámbar Base cónica 30 mm paquete de 1000
11792408 < 0,6/ml Ámbar Cónicos 40 mm paquete de 1000
11717567 < 0,35/ml Transparente Fondo redondo 31,5 mm paquete de 1000
11732408 < 0,9/ml Transparente Fondo plano 40 mm paquete de 1000
11722408 < 0,26/ml Transparente Base cónica 31,5 mm paquete de 1000
11531374 1,2 ml Transparente Fondo plano 40 mm paquete de 100
11541374 1,2 ml Ámbar Fondo plano 40 mm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 11561364
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Se puede cerrar con tapones de aluminio de 8 mm, tapones de PE de 9 mm o tapones a presión de 8 mm.
  • Disponibles en diferentes volúmenes
  • Fondo plano, redondo o cónico
  • Vidrio transparente o ámbar
  • Para casi todos los muestreadores automáticos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 8,2 mm
Material Vidrio
Volumen (métrico) < 0,9/ml
Para utilizar con (aplicación) GC, HPLC
Estilo de cuello Para capsular
Tipo de empaquetado CleanPack
Volumen residual (métrico) <11 μl
Volumen de trabajo (métrico) 0,8 mL
Estilo de la base Fondo plano
Cantidad 100
Tamaño del tapón ND8
Marking Spot No
Altura (métrico) 30 mm