Learn More
SHOWA™ Guantes de butilo resistentes a productos químicos 890 Unlined Viton™
Código de producto. 12900685
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
10
8, Medio
9
Tamaño de la unidad:
1 par
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
12900685 9 1 par
17891191 8, Medio 1 par
17801201 10 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12900685 Proveedor SHOWA™ N.º de proveedor 89009L
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los guantes resistentes a productos químicos extragruesos de 35 cm (14 in) proporcionan resistencia a ácidos altamente corrosivos. El revestimiento de caucho de butilo está diseñado para la manipulación de hidrocarburos alifáticos y aromáticos como benceno, tolueno y xileno.
  • Forjados con caucho fluoroelastómero
  • Revestimiento de caucho de butilo
  • Resistente a hidrocarburos
  • Impermeable
  • Protección del antebrazo
  • Resistentes a ácidos altamente corrosivos
  • El agarre suave de la superficie permite mayor sensibilidad y sensibilidad al tacto
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) Cat III CE 0299
Aplicaciones Industrial
Color Negro
Latex Free Sí
Material Viton, Butilo
Tipo de producto Chemical-resistant Gloves
Tamaño 9
Grosor (imperial) 28 mil
Grosor (métrico) 0,71 mm
Norma EN388 EN 388:1020X
EN ISO 374-1 Tipo B
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS DFL
EN ISO 374 - 5 Solo hongos, bacterias
Estilo de puño de los guantes Enrollado
Grip Design Suave
Revestimiento Sin revestir
Modelo 890-09
Serie Serie 890
Longitud (imperial) 14 in
Longitud (métrico) 35,5 cm