Learn More
Fisherbrand™ Caja de almacenamiento de microtubos negra de 81 pocillos
Código de producto. 15558319 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
81 (Microtubos y viales criogénicos de 1,5 a 2 mL)
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Admite unitSize
15558319 81 (Microtubos y viales criogénicos de 1,5 a 2 mL) paquete de 5
1 options
Código de producto. 15558319
Edge
Una caja de almacenamiento para muestras sensibles a la luz en formato de microtubos y viales criogénicos con un tamaño compacto.
  • Fabricada con polipropileno
  • Almacena microtubos o viales criogénicos
  • Tapa de cierre a fricción de fácil apertura
  • Segura para almacenamiento a baja temperatura
  • Pocillos uniformes con ID de ubicación
  • La capacidad de tubos se indica en el exterior de la caja
  • Grabada con un diseño de onda distintivo
  • Esterilizable en autoclave
  • Para tubos de 1,5 a 2 ml
  • 81 pocillos con un diámetro de 12,3 mm
  • 13 x 13 x 4,7 cm
Especificaciones
Tipo de tapón Tapa de cierre a fricción
Color Negro
Material Polipropileno
Forma Cuadrado
Tipo Caja de almacenamiento criogénica
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento en microtubos
Admite 81 (Microtubos y viales criogénicos de 1,5 a 2 mL)
Cantidad 5/Paq.
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 13 x 13 x 4,7 cm
Longitud (métrico) 13 cm
Anchura (métrico) 13 cm
Altura (métrico) 4,7 cm
Diámetro del pocillo (métrico) 12,3 mm
Peso (métrico) 1 kg