Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Cajas de almacenamiento criogénico de polipropileno de 81 puestos
Código de producto. 15590082
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Morado
Naranja
Natural
Varios
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
15590082 Natural paquete de 5
15515594 Morado paquete de 5
15520092 Naranja paquete de 5
15540092 Varios paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15590082 Proveedor Bel-Art™ SP Scienceware™ N.º de proveedor F188520011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.69€
    69.53€ / paquete de 5
    Ahorro 23.16€
    24% Descuento
Ver todas las promociones
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Las cajas de almacenamiento de polipropileno proporcionan un almacenamiento compacto y mantienen organizados los viales criogénicos en la mesa, en el congelador o durante el transporte. A diferencia de los modelos de cartón, estas cajas resistentes no se
  • Útil a temperaturas de - 80 °C a + 121 °C
  • Las cajas de 81 posiciones (filas de 9 x 9) alojan crioviales y tubos de 0,5, 1,5 y 2,0 ml
  • Cinco opciones de color; útiles para la organización y la rápida identificación visual de las muestras
  • Las tapas transparentes translúcidas, abatibles y de ajuste seguro le permiten ver fácilmente el contenido; incluyen paneles mate en ambos lados para un etiquetado sin problemas
  • La cuadrícula alfanumérica le permite realizar un seguimiento de muestras individuales
  • Componentes antideslizantes moldeados en la base y en la tapa para ofrecer un apilamiento seguro
Las cajas miden: 14 x 14 x 4,8 cm
Especificaciones
Color Natural
Material Polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Proporcionan un almacenamiento compacto y mantienen organizados los viales en la mesa, en el congelador o durante el transporte
Para utilizar con (equipo) Tubos y viales criogénicos de 0,5, 1,5 y 2,0 ml
Admite Tubos y viales criogénicos de 0,5, 1,5 y 2 mL
Incluye Etiqueta de rejilla alfanumérica, tapas translúcidas transparentes, paneles mate en dos lados
N.º de lugares 81
Tipo de producto Caja de almacenamiento criogénica
Cantidad 5/Paq.
Intervalo de temperatura (imperial) -112°F a +249,8°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -80 °C a +121 °C