Learn More
Integra Biosciences™ Adaptador de 8 canales
Código de producto. 12603275
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Adaptador de 8 canales con mecanismo de expulsión para puntas de agarre
Adaptador de acero inoxidable de 8 canales, 40 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
12603275 Adaptador de 8 canales con mecanismo de expulsión para puntas de agarre cada uno
10023451 Adaptador de acero inoxidable de 8 canales, 40 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12603275 Proveedor Integra Biosciences™ N.º de proveedor 159025
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice estos adaptadores con herramientas de aspiración VACUBOY. Los adaptadores de 8 canales Integra Biosciences™ utilizados con las herramientas de aspiración VACUBOY convierten cualquier fuente de vacío en un sencillo sistema de aspiración.
  • Adaptador de aspiración de plástico de 8 canales para puntas desechables con mecanismo de expulsión
  • Encajan en una gran variedad de tubos, matraces, frascos, etc.
  • Aceptan plazas de 12 a 96 pocillos
Se puede utilizar con sistema de vacío VACUSAFE Comfort. Permite desechar los residuos líquidos de forma fiable, precisa y cómoda:
  • Con un volumen dosificado con precisión
  • Sin goteo
  • Reducen el riesgo de contaminación
  • Sin causar fatiga
  • Todas las piezas en contacto con líquidos son esterilizables en autoclave
Especificaciones
Tipo Adaptador de 8 canales con mecanismo de expulsión para puntas de agarre
Para utilizar con (equipo) Herramientas de aspiración VACUBOY