Learn More
Brady™ Cintas de impresoras de transferencia térmica de la serie 7950
Código de producto. 11518824 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Negro
Dimensiones (L x An):
300 m x 60 mm
65 m An x 70 Al mm
70 m x 110 mm
70 m x 35 mm
70 m x 85 mm
Diámetro (métrico):
12,7 mm de diámetro interior
25,4 mm de diámetro interior
Tamaño de la unidad:
1 BX
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Dimensiones (L x An) Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
11518824 Negro 65 m An x 70 Al mm 12,7 mm de diámetro interior 1 BX
11568714 Negro 300 m x 60 mm 25,4 mm de diámetro interior cada uno
11508824 Negro 70 m x 35 mm 12,7 mm de diámetro interior cada uno
11874115 Azul 70 m x 110 mm 12,7 mm de diámetro interior cada uno
11528824 Negro 70 m x 85 mm 12,7 mm de diámetro interior cada uno
10253824 Negro 70 m x 110 mm 12,7 mm de diámetro interior cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11518824 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 804467
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.60€
    27.65€ / paquete de 1
    Ahorro 4.95€
    15% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Proporciona una fuerte resistencia medioambiental frente a productos químicos y borrones.
Cintas de impresoras de transferencia térmica de la serie 7950
  • Formulación de parafina/resina
  • Lado de tinta de la cinta hacia fuera
Especificaciones
Tipo de producto Cinta de impresora de transferencia térmica
Color Negro
Longitud (métrico) 70 m
Diámetro (métrico) 12,7 mm de diámetro interior
Dimensiones (L x An) 65 m An x 70 Al mm
Descripción Cinta negra para impresora de transferencia térmica Serie 7950
Caras imprimibles Lado de tinta fuera
Alternate Part Number R7950-65X70/O