Description
Cintas de impresoras de transferencia térmica de la serie 7950
- Calidad de impresión muy nítida
- Lado de tinta de la cinta hacia fuera
- Formulación de cinta de parafina/resina
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Cinta de impresión de transferencia térmica |
| Color | Negro |
| Diámetro (métrico) | 12,7 mm de diámetro interior |
| Dimensiones (L x An) | 70 m x 110 mm |
| Descripción | Formulación de cinta de cera/resina |
| Caras imprimibles | Lado de tinta fuera |
| Alternate Part Number | R7950-110X70/O |