Learn More
Knick Elektronische™ Medidor de pH de laboratorio resistente al agua 766
Descripción
- Prueba automática de dispositivo Gaincheck
- Salida de grabadora analógica calibrada Trueline
- Control de sensores con alertas de iconos Sensoface
- Calibración automática con Calimatic patentado
- EMC según NAMUR
- Visualización simultánea del pH y la temperatura
- Fácil uso
- Teclado de membrana a prueba de fugas
- Carcasa resistente
- Grado de protección IP54
- Garantía de 3 años
gaincheck, Calimatic, registro, registradores, pH, medidor
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | Alertas de iconos Sensoface, calibración automática, visualización simultánea de pH y temperatura |
| Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones estándar en procesos rutinarios de laboratorio |
| Clasificación IP | IP54 |
| Teclado | Teclado de membrana a prueba de fugas |
| Modelo | Medidor de pH de laboratorio 766 |
| Tipo | Medidor de pH de laboratorio |