Learn More
SHOWA™ Guantes de nitrilo biodegradables 7502PF
Código de producto. 16495434
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
2XL
L
M
Pequeño
XL
XS
Tamaño de la unidad:
paquete de 180
paquete de 200
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
16495434 XS paquete de 200
16475434 Pequeño paquete de 200
16465434 M paquete de 200
16455434 L paquete de 200
16485434 XL paquete de 200
16405444 2XL paquete de 180
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16495434 Proveedor SHOWA™ N.º de proveedor 7502PF06XS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.00€
    43.10€ / paquete de 200
    Ahorro 22.90€
    34% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los guantes de nitrilo sin talco son biodegradables, incorporan la tecnología Eco Best Technology (EBT) y ofrecen una sensación de segunda piel para reducir la fatiga de las manos.
  • 100 % nitrilo biodegradable
  • La formulación sin acelerador protege la piel sensible
  • Sin látex
  • Formulación de bajo módulo para mejorar el ajuste y reducir la fatiga de la mano
  • Sin silicona, ambidiestros, no estériles
  • Cumplen con la norma 21 CFR/FDA para el contacto directo con alimentos
  • Ideal para aplicaciones de laboratorio, servicios alimentarios, agricultura y limpieza
  • Puño enrollado
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Cumple con las normas ASTM D5511 y D5526, ASTM D5526
Chemotherapeutic Rated No
Accelerator Free Yes
Aplicaciones Industrial, Laboratorio
AQL 1,5
Color Azul
Desechables Sí
Acabado exterior Sin textura
Finger Thickness (English) 4 mil
Finger Thickness (Metric) 0,10 mm
Uso en laboratorio/sala limpia No
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 2,5 mil
Palm Thickness (Metric) 0,06 mm
En polvo Powder Free
Tipo de producto Nitrile Gloves
Tamaño XS
Grosor (imperial) 2,5 mil
Grosor (métrico) 0,06 mm
Modelo 7502PFXS
Serie 7502PF
Longitud (imperial) 9,5 in
Longitud (métrico) 24,13 cm