Learn More
Hamilton™ Jeringa Microliter serie 700: terminación de tipo N
Codice prodotto. 10058300
Cambia vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 μl
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
Estilo de punta de aguja:
3
Afilada, biselada, curva, sin perforación
Cono
Romo
Diámetro interior de la aguja (métrico):
0,13 mm
0,15 mm
0,41 mm
Diámetro exterior de la aguja (métrico):
0,47 mm
0,483 mm
0,72 mm
Dimensione della confezione:
1 PCS
cada uno
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volumen (métrico) Estilo de punta de aguja Diámetro interior de la aguja (métrico) Diámetro exterior de la aguja (métrico) Dimensione della confezione
10058300 250 μl Romo 0,41 mm 0,72 mm 1 PCS
10095630 500 μl Romo 0,41 mm 0,72 mm cada uno
10054414 500 μl Cono 0,41 mm 0,72 mm cada uno
10097671 10 μl Cono 0,13 mm 0,47 mm cada uno
10313811 10 μl Romo 0,13 mm 0,72 mm cada uno
10180361 50 μl Romo 0,15 mm 0,72 mm cada uno
10778541 25 μl Romo 0,15 mm 0,72 mm cada uno
10340711 10 μl 3 0,15 mm 0,72 mm cada uno
10261821 50 μl Afilada, biselada, curva, sin perforación 0,15 mm 0,72 mm cada uno
10429042 10 μl Afilada, biselada, curva, sin perforación 0,13 mm 0,47 mm cada uno
10149980 25 μl Afilada, biselada, curva, sin perforación 0,15 mm 0,72 mm cada uno
10020332 5 μl 3 0,13 mm 0,483 mm cada uno
10313571 100 μl Afilada, biselada, curva, sin perforación 0,15 mm 0,72 mm cada uno
10625251 100 μl Romo 0,15 mm 0,72 mm cada uno
10251871 250 μl Afilada, biselada, curva, sin perforación 0,15 mm 0,72 mm cada uno
10303621 500 μl Afilada, biselada, curva, sin perforación 0,41 mm 0,72 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Product Code. 10058300 Supplier Hamilton™ Supplier No. 80765
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
La jeringa de la serie 700 es la jeringa Hamilton original fabricada a mano. Esta serie de jeringas es ideal para dispensar volúmenes desde 0,5 μL hasta 500 μL. Hay disponible una gran variedad de diferentes terminaciones y opciones de aguja en esta serie.
  • Jeringa Hamilton original de ajuste manual
  • Ideal para dispensar volúmenes desde 0,5 µL hasta 500 µL
  • Hay disponible una gran variedad de diferentes terminaciones y opciones de aguja en esta serie
Specifications
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Material Acero inoxidable (émbolo)
Calibre de aguja 22 G
Diámetro interior (imperial) 0,029 in
Diámetro interior de la aguja (imperial) 0,0161 in
Diámetro interior de la aguja (métrico) 0,41 mm
Diámetro exterior de la aguja (imperial) 0,0283 in
Diámetro exterior (imperial) 0,305 in
Diámetro interior (métrico) 0,729 mm
Diámetro exterior (métrico) 7,75 mm
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0,72 mm
Para utilizar con (aplicación) Para dispensar volúmenes bajos y conseguir el máximo nivel posible de precisión y exactitud
Longitud (imperial) 2 in
Longitud de la aguja (imperial) 2 in
Longitud (métrico) 51 mm
Tipo de producto Jeringa Microliter
Presión máxima 2000 psi
Temperatura máx. (imperial) 122 °F
Temperatura máxima 50 °C
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Modelo 725
Número de punta de aguja 3
Cantidad c/u
Volumen (métrico) 250 μl
Estilo de punta de aguja Romo
Tipo de conexión Cementada