Descripción
- Guantes industriales
- El guante de 100 % DuPont™ Kevlar™ protege de los cortes que pueden darse en aplicaciones sencillas.
- Protección frente a bordes afilados de metales, cerámica, vidrio y otros materiales
- El diseño reversible permite llevar el guante en cualquier mano, lo que reduce los costes de repuesto
- Ofrece una muy alta resistencia a los cortes en relación con el peso
- El uso de la técnica de bucle de felpa mejora el aislamiento térmico
- El guante de pared más gruesa ofrece una alta amortiguación de golpes sin perder destreza
- El revestimiento Neptune™ sobre las fibras del guante repele los líquidos, por lo que evita que los hilos de fibra de aramida Kevlar™ sufran daños y prolonga la vida útil del guante
- El ribete de pulgar reforzado aumenta la resistencia a la abrasión además de añadir durabilidad al guante
- Los guantes ambidiestros son completamente lavables y se pueden volver a utilizar muchas veces
Aplicaciones:
- Montaje de chasis, corte de cuerpos
- Inspección (recogida, comprobación y marcado)
- Metalurgia y operaciones de montaje
- Enganche de piezas estructurales y partes del cuerpo
- Retoques
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la parte posterior | Neptune™ |
| Certificaciones/conformidad | Normas de CATEGORÍA III EN 388: 144X, EN 407, ANSI |
| Material del manguito | Neptune™ |
| Coating Material | Sin revestimiento |
| Color | Amarillo |
| Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
| Hand | Específico |
| Latex Free | Sí |
| Material | Fibra de aramida |
| Tipo de producto | Guantes de peso pesado |
| Mostrar más |