Learn More
Brady™ Cintas de impresoras de transferencia térmica de la serie 6400
Código de producto. 10697865 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
100 m x 110 mm
70 m x 110 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
10697865 70 m x 110 mm cada uno
11559883 100 m x 110 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10697865 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 804778
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    86.10€
    61.49€ / paquete de 1
    Ahorro 24.61€
    28% Descuento
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Cinta negra para impresora Brady™ BBP11
La impresora Brady™ BBP11 es una impresora de escritorio pequeña y compacta que ofrece una alta calidad de impresión por transferencia térmica a bajo coste. La impresora ofrece un alto rendimiento con una salida duradera y fiable, con una velocidad de impresión de hasta 127 mm (5 pulgadas) por segundo. Es fácil de usar y ofrece una carga rápida de cintas y medios. El puerto Ethernet interno estándar permite una sencilla integración en cualquier aplicación.
  • Pequeña y compacta de solo 101,6 mm (4 pulgadas) de ancho
  • Resolución de impresión de 300 ppp
  • Ofrece una gran variedad de materiales imprimibles
  • Fiable y duradera
  • Cuenta con muchas funciones incorporadas de serie, como Ethernet (red), interfaz de comunicación triple y construcción de doble pared. Impresora de transferencia térmica con nivel de entrada ideal para etiquetas para portaobjetos, tejidos y sangre en hospitales, laboratorios sanitarios y clínicos.
Especificaciones
Tipo de producto Cinta de impresora de transferencia térmica
Color Negro
Para utilizar con (equipo) Impresora de etiquetas BBP11
Longitud (métrico) 70 m
Anchura (métrico) 110 mm
Diámetro (métrico) 12,7 mm de diámetro interior
Dimensiones (L x An) 70 m x 110 mm
Descripción Cinta negra para impresora de transferencia térmica Serie 6400
Caras imprimibles Lado de tinta fuera
Cantidad 1 unidad
Alternate Part Number R6400-110X70/O