Learn More
6-Bromopicolinamide, 98%, BLD Pharm™
Product Code. 30946797
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
250mg
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30946797 5 g 5g
30940025 25 g 25g
30938684 250 mg 250mg
30934149 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30946797 Fornitore BLD Pharm N. del fornitore BD1085765g
 Restricted Item
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Specifica
CAS 25194-52-9
Molecular Formula C6H5BrN2O
MDL Number MFCD00234154
Quantity 5 g
SMILES O=C(N)C1=NC(Br)=CC=C1
Molecular Weight (g/mol) 201.02
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 6-Bromopicolinamide
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.