Learn More
(5R,6R)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxepane-5,6-diol, Thermo Scientific™
Product Code. 10402294
Change view
Click to view available options
Quantity:
500 mg
Packaging:
Amber Glass Bottle
Unit Size:
500mg
Product Code. Quantity Packaging Unit Size
10402294 500 mg Amber Glass Bottle 500mg
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10402294 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. MAY00284CE
 Restricted Item
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Specifications
CAS 61229-03-6
CAS Min % 97.0
Assay Percent Range 90%
Packaging Amber Glass Bottle
Molecular Formula C7H14O
MDL Number MFCD12198132
Quantity 500 mg
Synonym s-2-pentyloxirane, 2s-2-pentyloxirane, s-1,2-epoxyheptane, 2beta-pentyloxirane, 2s-1,2-epoxyheptane, oxirane,2-pentyl-, 2s, oxirane, 2-pentyl-, 2s
InChI Key NMOFYYYCFRVWBK-ZETCQYMHSA-N
SMILES CCCCCC1CO1
IUPAC Name (2S)-2-pentyloxirane
Molecular Weight (g/mol) 114.188
PubChem CID 10986189
Formula Weight 114.19
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material (S)-2-pentyloxirane
Show More Show Less
Product Title
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.