Learn More
SHOWA™ Guantes resistentes a cortes Duracoil 546 con revestimiento de poliuretano
Descripción
- Forro de punto sin costuras de calibre 13 con HPPE
- Recubrimiento de palma de poliuretano espumado para un agarre seguro.
- Forro ligero y flexible con puño de punto elástico.
- Diseño de espalda abierta transpirable
- Mayor resistencia al corte gracias a la tecnología de envoltura de fibra diseñada
- El revestimiento de espuma de PU protege la mano de aceites y abrasiones.
- Máxima comodidad al realizar tareas delicadas gracias a las propiedades suaves y flexibles del HPPE combinadas con la técnica de envoltura multifilamento de alta densidad.
- Dorso transpirable para reducir la transpiración y mantener las manos secas.
- Diseñado ergonómicamente para replicar las curvas naturales para una mayor destreza y un uso más prolongado.
- Tejido de punto sin costuras diseñado para evitar la irritación.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ANSI/ISEA 105-16: A3 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 388:2016: nivel de corte C |
| Estructura | Tejido sin costuras |
| Coating Material | Poliuretano |
| Color | Gris |
| Cut Resistance Rating | ANSI A3 |
| Material | HPPE, Poliéster |
| Tipo de producto | Guantes resistentes a cortes |
| Tamaño | Pequeño |
| Norma EN388 | EN 388:4X42C |
| Mostrar más |