Learn More
SHOWA™ Guantes resistentes a cortes Duracoil 546 con revestimiento de poliuretano
Código de producto. 17767617
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
2XL
Tamaño de la unidad:
10 pares
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17767617 Pequeño 10 pares
17757617 Medio 10 pares
17747617 Grande 10 pares
17777617 XL 10 pares
17787617 2XL 10 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17767617 Proveedor SHOWA™ N.º de proveedor Duracoil 54606S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    96.45€
    92.80€ / 10 pares
    Ahorro 3.65€
    3% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Guante multiusos ultra cómodo con propiedades duraderas resistentes al corte para un manejo preciso.
  • Forro de punto sin costuras de calibre 13 con HPPE
  • Recubrimiento de palma de poliuretano espumado para un agarre seguro.
  • Forro ligero y flexible con puño de punto elástico.
  • Diseño de espalda abierta transpirable
  • Mayor resistencia al corte gracias a la tecnología de envoltura de fibra diseñada
  • El revestimiento de espuma de PU protege la mano de aceites y abrasiones.
  • Máxima comodidad al realizar tareas delicadas gracias a las propiedades suaves y flexibles del HPPE combinadas con la técnica de envoltura multifilamento de alta densidad.
  • Dorso transpirable para reducir la transpiración y mantener las manos secas.
  • Diseñado ergonómicamente para replicar las curvas naturales para una mayor destreza y un uso más prolongado.
  • Tejido de punto sin costuras diseñado para evitar la irritación.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ANSI/ISEA 105-16: A3
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 388:2016: nivel de corte C
Estructura Tejido sin costuras
Coating Material Poliuretano
Color Gris
Cut Resistance Rating ANSI A3
Hand Specific
Material HPPE, Poliéster
Tipo de producto Guantes resistentes a cortes
Tamaño Pequeño
Norma EN388 EN 388:4X42C
Para utilizar con (aplicación) Manipulación de piezas, ensamblaje ligero, mecánica, automoción, embotellado, vidrio y ventanas.
Modelo 546S
Serie Serie 546
Yarn Gauge 13