Learn More
Spectrum™ Kits de diálisis en seco de RC estándar Labs Spectra/Por™ 3, MWCO de 3,5 kD
Código de producto. 15360772
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
11,5 mm
11,5mm
29 mm
29 mm
34 mm
34 mm
Longitud (métrico):
1,1 ml/cm vol./longitud
5 m
6,4 ml/cm vol./longitud
9,3 ml/cm vol./longitud
Cantidad:
Kit/tubo de 1 m
Kit/tubo de 5 m
Tamaño de la unidad:
1 metro
5 metros
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Longitud (métrico) Cantidad Tamaño de la unidad
15360772 29 mm 6,4 ml/cm vol./longitud Kit/tubo de 5 m 5 metros
15370772 29 mm 6,4 ml/cm vol./longitud Kit/tubo de 1 m 1 metro
15380772 34 mm 9,3 ml/cm vol./longitud Kit/tubo de 1 m 1 metro
15340772 11,5mm 1,1 ml/cm vol./longitud Kit/tubo de 1 m 1 metro
12791138 11,5 mm 1,1 ml/cm vol./longitud Kit/tubo de 5 m cada uno
11571060 34 mm 5 m Kit/tubo de 5 m 5 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15360772 Proveedor Spectrum™ N.º de proveedor 132724T
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
  • 1 O 5 m de tubos de diálisis Spectra/Por 3
  • 1 Tapón Spectra/Por estándar (para flotabilidad)
  • 1 Tapón Spectra/Por ponderado (para orientación)
  • 2 abridores de tubos adhesivos
Con tubos de membrana de celulosa regenerada de grado estándar para aplicaciones con diferencia significativa de tamaño entre las muestras de MW que se separan
  • Para aplicaciones básicas de diálisis o tubos de diálisis de evaluación para la aplicación de diálisis
  • Envasado en seco con glicerina (enjuagar en agua) o sin glicerina (no se requiere enjuague)
Especificaciones
Tipo de producto Dialysis Trial Kit
MWCO 3.5 kDa
Formato Tubing
Diámetro (métrico) 29 mm
Longitud (métrico) 6,4 ml/cm vol./longitud
Cantidad Kit/tubo de 5 m