Learn More
Spectrum™ Kits de diálisis en seco de RC estándar Labs Spectra/Por™ 2 12-14
Descripción
Includes
- 1 O 5 m de tubos de diálisis Spectra/Por 2
- 1 Tapón Spectra/Por estándar (para flotabilidad)
- 1 Tapón Spectra/Por ponderado (para orientación)
- 2 abridores de tubos adhesivos
- Para aplicaciones de mayor permeabilidad o tubos de diálisis de evaluación para la aplicación de diálisis
- Envasado en seco con glicerina (remojo en agua)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Kit de prueba |
| MWCO | De 12 a 14 kDa |
| Material | Celulosa regenerada |
| Formato | Tubing |
| Diámetro (métrico) | 16 mm |
| Diámetro (imperial) | 0,6 in |
| Longitud (imperial) | 16 pies |
| Longitud (métrico) | 5 m |
| Capacidad (métrico) | 2 mL |
| Contenido del kit | Rollo de 5 m de tubos de diálisis Spectra/Por™ 1, 2 o 3, 1 tapón estándar Spectra/Por (ayuda a la flotabilidad), 1 tapón ponderado Spectra/Por (ayuda a la orientación vertical), 5 selecciones de apertura |
| Mostrar más |