Learn More
Spectrum™ Kits de diálisis en seco de RC estándar Labs Spectra/Por™ 1, MWCO de 6-8 kD
Código de producto. 15370742
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
6,4 mm
6,4mm
14,6 mm
14,6mm
20,4mm
25,5 mm
25,5mm
32 mm
32 mm
64 mm
64 mm
76 mm
76 mm
Longitud (métrico):
0,32 ml/cm vol./longitud
1,7 ml/cm
1,7 ml/cm
3,3 ml/cm vol./longitud
32 ml/cm vol./longitud
32 ml/cm vol./longitud
46 ml/cm vol./longitud
46 ml/cm vol./longitud
5 m
5,1 ml/cm vol./longitud
7,9 ml/cm vol./longitud
Cantidad:
Cada
Kit/tubo de 1 m
Kit/tubo de 5 m
Tamaño de la unidad:
1 metro
5 M
5 metros
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Longitud (métrico) Cantidad Tamaño de la unidad
15370742 14,6 mm 1,7 ml/cm Kit/tubo de 5 m 5 metros
15370752 76 mm 46 ml/cm vol./longitud Kit/tubo de 5 m 5 metros
15350752 64 mm 32 ml/cm vol./longitud Kit/tubo de 5 m 5 metros
15380752 76 mm 46 ml/cm vol./longitud Kit/tubo de 1 m 1 metro
15330752 32 mm 7,9 ml/cm vol./longitud Kit/tubo de 1 m 1 metro
15360752 64 mm 32 ml/cm vol./longitud Kit/tubo de 1 m 1 metro
15320752 25,5mm 5,1 ml/cm vol./longitud Kit/tubo de 1 m 1 metro
15300752 20,4mm 3,3 ml/cm vol./longitud Kit/tubo de 1 m 1 metro
15310752 25,5 mm 5,1 ml/cm vol./longitud Kit/tubo de 5 m 5 metros
15380742 14,6mm 1,7 ml/cm Kit/tubo de 1 m 1 metro
15350742 6,4 mm 0,32 ml/cm vol./longitud Kit/tubo de 5 m 5 metros
15360742 6,4mm 0,32 ml/cm vol./longitud Kit/tubo de 1 m 1 metro
11521040 32 mm 5 m Cada 5 M
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 15370742 Proveedor Spectrum™ N.º de proveedor 132650T
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
  • 1 m o 5 m de tubos de diálisis Spectra/Por 1
  • 1 tapón Spectra/Por estándar (para flotabilidad)
  • 1 tapón Spectra/Por ponderado (para orientación)
  • 2 abridores de tubos adhesivos
Con tubos de membrana de celulosa regenerada de grado estándar para aplicaciones con diferencia significativa de tamaño entre las muestras de MW que se separan
  • Para aplicaciones básicas de diálisis o tubos de diálisis de evaluación para la aplicación de diálisis
  • Envasado en seco con glicerina (remojo en agua)
Especificaciones
Tipo de producto Dialysis Trial Kit
MWCO 6 a 8 kDa
Formato Tubing
Diámetro (métrico) 14,6 mm
Longitud (métrico) 1,7 ml/cm
Cantidad Kit/tubo de 5 m