Learn More
Spectrum™ Kits de diálisis de CE Biotech Labs de 0,1 a 0,5 kD
Descripción
Includes
- Tubo de CE de 1 m Biotech con ácida sódica al 0,05 %
- Dos tapones de tubos universales
- Cinco selecciones de apertura
Ideal para aplicaciones de diálisis pequeñas y críticas que requieren la selectividad y retención más concisas proporcionadas por la membrana de éster de celulosa (CE) Biotech respecto a la RC de grado estándar
- Hidrófilo, porosidad simétrica
- Para aplicaciones que requieren tubos pequeños o para evaluar una membrana de diálisis concreta
- Incluye tubos de 1 m con par de tapones de tubos y 5 selecciones de apertura
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Dialysis Trial Kit |
| MWCO | De 0,1 a 0,5 kDa |
| Formato | Tubing |
| Diámetro (métrico) | 20 mm |
| Longitud (métrico) | 3,1 ml/cm vol./longitud |
| Cantidad | Kit/tubo de 1 m |
| Contenido y almacenamiento | Almacenamiento recomendado en refrigeración (de 4 a 8 °C). |