Learn More
Spectrum™ Kits de diálisis pretratados de RC estándar Labs Spectra/Por™ 7, MWCO de 10 000 D
Código de producto. 15340702
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
7,5mm
15 mm
20,4 mm
29 mm
Longitud (métrico):
0,45 ml/cm vol./longitud
1,8 ml/cm vol./longitud
3,3 ml/cm vol./longitud
6,4 ml/cm vol./longitud
Tamaño de la unidad:
1 metro
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
15340702 29 mm 6,4 ml/cm vol./longitud 1 metro
15310702 7,5mm 0,45 ml/cm vol./longitud 1 metro
15320702 15 mm 1,8 ml/cm vol./longitud 1 metro
15330702 20,4 mm 3,3 ml/cm vol./longitud 1 metro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15340702 Proveedor Spectrum™ N.º de proveedor 132120T
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    242.00€
    178.00€ / 1 metros
    Ahorro 64.00€
    26% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
  • Tubos pretratados de 1 metro, un par de tapones y 5 selecciones de apertura
Con tubos tratados químicamente para eliminar cualquier rastro de metales pesados y compuestos de sulfuro
  • Hidrófilo, porosidad simétrica
  • Equilibrado en agua
  • Envasado húmedo en solución conservante con ácida sódica al 0,05 %
  • Para experimentos pequeños o calificar una membrana para una aplicación concreta
Especificaciones
Tipo de producto Dialysis Kit
MWCO 10 kDa
Formato Tubing
Diámetro (métrico) 29 mm
Longitud (métrico) 6,4 ml/cm vol./longitud
Cantidad Kit/tubo de 1 m