Learn More
Labcon™ SuperClear™ Tubos de centrífuga de polipropileno de 50 ml
Descripción
- Disponible con tapones de rosca planos acoplados que incluyen un sello elastomérico moldeado integral o un tapón a presión
- ATP Libre de ARNasa/DNasa y endotoxinas (no pirógeno)
- Graduaciones en incrementos de 1 mL desde 5 hasta 45 mL
- Superficie de escritura antimanchas patentada
- Graduaciones impresas en 3 colores y escala de lectura inversa.
- Línea de congelación máxima
- 29 mm de ancho, 115 mm de alto sin tapas
- Polipropileno USP Resina de clase VI
- Centrifugación a 20.000 xg, congelable a -80 °C
- Para tubos con tapón plano acoplado: Certificado IATA 95 kPa para cumplir con las normas USDOT HMR, 49 C.F.R., Partes 171-180, y con los estándares de envío de tubos e instrucciones de embalaje IATA DGR UN3373 PI650 para muestras infecciosas y de diagnóstico
- Los tubos con tapas planas se pueden limpiar y reutilizar.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2015; BPM de la FDA CFR21; IATA 95 kPa |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Color del tapón | Morado |
| Color | Natural |
| Capacidad (métrico) | 50 mL |
| Desechables | Reutilizables |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con | Centrífugas, rotadores, agitadores |
| N.º por caja | 500 tubos/caja. |
| N.° por paquete | 500 tubos/paquete. |
| Mostrar más |