Learn More
Labcon™ SuperClear™ Tubos de centrífuga de polipropileno de 50 ml
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16614052
Change view
Click to view available options
Tipo de tapón:
Tapón de rosca con cierre hermético
Tapón de rosca de sellado elastomérico integral plano incluido
Tapón de rosca plano incluido
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Envase:
1 tubo/bolsa, 100 bolsas/caja (envuelto individualmente)
10 tubos/bolsa IntegraPack, 5 bolsas/paquete, 10 paquetes/caja.
25 tubos/gradilla de fibra de residuos bajos, 2 gradillas/paquete, 10 paquetes/caja
25 tubos/gradilla reutilizable, 20 gradillas/caja.
25 tubos/gradilla, 20 gradillas/caja
50 tubos/bolsa, 10 bolsas/caja
500 tubos/bolsa, 500 tapones en bolsa separada, 500 tubos y tapones/caja.
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 500
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de tapón Esterilidad Envase unitSize
16614052 Tapón de rosca de sellado elastomérico integral plano incluido No estéril 50 tubos/bolsa, 10 bolsas/caja paquete de 500
16699832 Tapón de rosca de sellado elastomérico integral plano incluido Estéril 1 tubo/bolsa, 100 bolsas/caja (envuelto individualmente) paquete de 100
16604052 Tapón de rosca de sellado elastomérico integral plano incluido Estéril 10 tubos/bolsa IntegraPack, 5 bolsas/paquete, 10 paquetes/caja. paquete de 500
16694052 Tapón de rosca de sellado elastomérico integral plano incluido No estéril 25 tubos/gradilla de fibra de residuos bajos, 2 gradillas/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 500
16614062 Tapón de rosca de sellado elastomérico integral plano incluido Estéril 25 tubos/gradilla reutilizable, 20 gradillas/caja. paquete de 500
16624052 Tapón de rosca de sellado elastomérico integral plano incluido Estéril 50 tubos/bolsa, 10 bolsas/caja paquete de 500
16634062 Tapón de rosca con cierre hermético No estéril 25 tubos/gradilla de fibra de residuos bajos, 2 gradillas/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 500
16644062 Tapón de rosca con cierre hermético Estéril 25 tubos/gradilla de fibra de residuos bajos, 2 gradillas/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 500
16634052 Tapón de rosca con cierre hermético No estéril 50 tubos/bolsa, 10 bolsas/caja paquete de 500
16644052 Tapón de rosca con cierre hermético Estéril 50 tubos/bolsa, 10 bolsas/caja paquete de 500
16624062 Tapón de rosca de sellado elastomérico integral plano incluido No estéril 500 tubos/bolsa, 500 tapones en bolsa separada, 500 tubos y tapones/caja. paquete de 500
16654062 Tapón de rosca con cierre hermético No estéril 500 tubos/bolsa, 500 tapones en bolsa separada, 500 tubos y tapones/caja. paquete de 500
17798848 Tapón de rosca plano incluido Estéril 25 tubos/gradilla, 20 gradillas/caja paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 16614052 Proveedor Labcon™ N.º de proveedor 31813400069
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con una resina única de grado médico ultra transparente y diseñado con paredes gruesas y duraderas para una centrifugación de alta velocidad. Las tapas planas resistentes a fugas con sellos elastoméricos moldeados están probadas según la norma IATA 95 kPa.
  • Disponible con tapones de rosca planos acoplados que incluyen un sello elastomérico moldeado integral o un tapón a presión
  • ATP Libre de ARNasa/DNasa y endotoxinas (no pirógeno)
  • Graduaciones en incrementos de 1 mL desde 5 hasta 45 mL
  • Superficie de escritura antimanchas patentada
  • Graduaciones impresas en 3 colores y escala de lectura inversa.
  • Línea de congelación máxima
  • 29 mm de ancho, 115 mm de alto sin tapas
  • Polipropileno USP Resina de clase VI
  • Centrifugación a 20.000 xg, congelable a -80 °C
  • Para tubos con tapón plano acoplado: Certificado IATA 95 kPa para cumplir con las normas USDOT HMR, 49 C.F.R., Partes 171-180, y con los estándares de envío de tubos e instrucciones de embalaje IATA DGR UN3373 PI650 para muestras infecciosas y de diagnóstico
  • Los tubos con tapas planas se pueden limpiar y reutilizar.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2015; BPM de la FDA CFR21; IATA 95 kPa
Material del cierre Polipropileno
Color del tapón Morado
Color Natural
Capacidad (métrico) 50 mL
Desechables Reutilizables
Material Polipropileno
Para utilizar con Centrífugas, rotadores, agitadores
N.º por caja 500 tubos/caja.
N.° por paquete 50 tubos/paq.
Envase 50 tubos/bolsa, 10 bolsas/caja
Cantidad 50/bolsa
Esterilidad No estéril
Línea de productos SuperClear
Sin ARNasa Sí
Sin ADNasa Sí
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Forma Cilíndrico
Longitud (métrico) 115 mm
Tamaño del tapón 29 mm
Declaraciones de limpieza Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas
ACT Label Sí
Forma del fondo Cónicos
Tipo de tapón Tapón de rosca de sellado elastomérico integral plano incluido
Cierre incluido Sí
Área de escritura Sí
Graduated Sí
Graduaciones De 5 a 45 en incrementos de 1
Tipo de producto Tubo para centrífuga
RCF máx. 20,000 x g