Learn More
Greiner Bio-One 50 mL Sterile Serological Pipets
Descripción
- Poliestireno de alto grado
- Graduación clara y fácilmente legible
- Raya vertical de color para facilitar la lectura del volumen
- Con material de filtro de fibra sintética para ofrecer protección
Especificaciones
Especificaciones
| Enchufe del aspirador | Yes |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Descripción | Forma: Estándar |
| Material | Polystyrene |
| Esterilidad | Estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Sterile Liquid Handling |
| Graduado | Sí |
| Graduaciones | 1/2 |
| Incluye | Synthetic Fibrous Filter Material |
| Graduaciones negativas | Yes |
| Mostrar más |