Learn More
Labcon Tubos de almacenamiento en hielo seco ProtectR™ de 50 ml en IntegraPack™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16674132
Cambiar vista
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Esterilidad unitSize
16674132 Estéril paquete de 100
16664132 No estéril paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16674132 Proveedor Labcon N.º de proveedor 38803250009
Outlet Corner
Usar código promocional 28080
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Con tapones planos resistentes a CO2 incluidos
  • Tapones sellados elastoméricos resistentes a CO2
  • Certificado para prevenir la acidificación del envío o almacenamiento de hielo seco
  • Superficie de escritura antimanchas patentada
  • Graduaciones impresas en 3 colores y escala de lectura inversa
  • Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
  • Resina de polipropileno USP clase VI
  • Centrifugado hasta 12 500 x G
  • Congelable a -80 °C
  • Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Color Natural
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2015; BPM de la FDA CFR21; IATA 95 kPa
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) 50 mL
Forma del fondo Cónicos
Material Resina de polipropileno
Estilo de rosca Externo
Para utilizar con (aplicación) Tubos de transporte
Longitud (imperial) 4,53 in
Longitud (métrico) 115 mm
Envase 10 tubos/bolsa IntegraPack™, 5 bolsas/paquete, 2 paquetes/caja
Cantidad 10 tubos/bolsa IntegraPack™
Línea de productos ProtectR
Esterilidad Estéril
Desechables Un solo uso
Graduated Sí
Cantidad de embalaje 50
Sin ADNasa Sí
Tipo de tapón Tapón roscado de polietileno
Impreso