Learn More
Labcon™ PerformR™ Tubos de centrífuga de polipropileno de 50 ml
Descripción
- Centrifugado hasta 12.500 xG
- Congelable a -80 °C
- Los tubos son esterilizables en autoclave
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Material del cierre | Polietileno |
| Color del tapón | Morado |
| Color | Natural |
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Desechables | Un solo uso |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con | Centrífugas, rotadores, agitadores |
| N.° por paquete | 50/paq. |
| Envase | 50 tubos/bolsa, 10 bolsas/caja |
| Mostrar más |