Learn More
Labcon™ PerformR™ Tubos de centrífuga de polipropileno de 50 ml
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16674052
Change view
Click to view available options
Tipo de tapón:
Tap
Tapón de rosca con cierre hermético
Tapón de rosca plano incluido
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Cantidad:
25 tubos/gradilla reutilizable, 12 gradillas/caja.
25 tubos/gradilla de plástico
50 tubos/bolsa, 10 bolsas/caja
500 tubos y tapones en bolsas independientes
500 tubos/bolsa, 500 tapones en bolsa separada, 500 tubos y tapones/caja.
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
paquete de 300
paquete de 50
paquete de 500
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de tapón Esterilidad Cantidad unitSize
16674052 Tapón de rosca plano incluido Estéril 50 tubos/bolsa, 10 bolsas/caja paquete de 500
16684052 Tap Estéril 50 tubos/bolsa, 10 bolsas/caja paquete de 500
30533294 Tap Estéril 50 tubos/bolsa, 10 bolsas/caja paquete de 50
16684062 Tapón de rosca plano incluido Estéril 25 tubos/gradilla reutilizable, 12 gradillas/caja. paquete de 300
16694062 Tapón de rosca plano incluido No estéril 500 tubos/bolsa, 500 tapones en bolsa separada, 500 tubos y tapones/caja. paquete de 500
17537906 Tapón de rosca con cierre hermético Estéril 25 tubos/gradilla de plástico paquete de 25
17547906 Tapón de rosca con cierre hermético No estéril 500 tubos y tapones en bolsas independientes paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 16674052 Proveedor Labcon™ N.º de proveedor 31863450069
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los tubos de centrífuga están diseñados para las necesidades diarias de centrifugación y almacenamiento. Disponible con tapa plana o tapa tipo tapón.
  • Centrifugado hasta 12.500 xG
  • Congelable a -80 °C
  • Los tubos son esterilizables en autoclave
  • Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Material del cierre Polietileno
Color del tapón Morado
Color Natural
Capacidad (métrico) 50 mL
Desechables Un solo uso
Material Polipropileno
Para utilizar con Centrífugas, rotadores, agitadores
N.° por paquete 50/paq.
Envase 50 tubos/bolsa, 10 bolsas/caja
Cantidad 50 tubos/bolsa, 10 bolsas/caja
Esterilidad Estéril
Línea de productos PerformR
Sin ARNasa Sí
Sin ADNasa Sí
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Forma Cilíndrico
Longitud (métrico) 115 mm
Declaraciones de limpieza Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas
ACT Label Sí
Forma del fondo Cónicos
Tipo de tapón Tapón de rosca plano incluido
Cierre incluido Sí
Área de escritura Sí
Altura (métrico) 115 mm
Diámetro (métrico) 29 mm
Graduated Sí
Graduaciones De 5 a 45 ml en incrementos de 2,5 ml
Tipo de producto Tubo para centrífuga
RCF máx. 12,500 x g