Learn More
Labcon™ MetalFree™ Tubos de centrífuga de polipropileno de 50 ml
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16664052
Cambiar vista
Click to view available options
Envase:
25 tubos/gradilla de fibra de residuos bajos, 20 gradillas/caja
25 tubos/gradilla, 20 gradillas/caja
50 tubos/bolsa, 10 bolsas/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Envase unitSize
16664052 50 tubos/bolsa, 10 bolsas/caja paquete de 500
16674062 25 tubos/gradilla de fibra de residuos bajos, 20 gradillas/caja paquete de 500
30280320 50 tubos/bolsa, 10 bolsas/caja paquete de 500
30280321 25 tubos/gradilla, 20 gradillas/caja paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16664052 Proveedor Labcon™ N.º de proveedor 31843450019
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Certificado libre de metales a 1 parte por mil millones de 43 metales y elementos comunes
  • Tubos cónicos para centrífuga
  • Con tapones de rosca planos incluidos
  • Certificado libre de metales a 1 parte por mil millones de 43 metales y elementos comunes
  • Los tapones son de polietileno natural puro
  • Superficie de escritura antimanchas patentada
  • ATP Libre de ARNasa/DNasa y endotoxinas (no pirógeno)
  • Polipropileno USP Resina de clase VI
  • Centrifugado hasta 20.000 xG
  • Congelable a -80 °C
  • Esterilizable en autoclave
  • Capacidad: 50 mL
  • Tapones incoloros naturales
  • Hecho en USA
  • Elementos analizados: aluminio, antimonio, arsénico, bario, berilio, bismuto, cadnio, cesio, calcio, cromo, cobalto, cobre, galio, germanio, oro, hierro, plomo, litio, magnesio, manganeso, mercurio, molibdeno, níquel, niobio, fósforo, potasio, renio, rubidio, selenio, silicio, plata, sodio, estroncio, tantalio, talio, estaño, titanio, tungsteno, vanadio, itrio, zinc, circonio
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Material del cierre Polietileno
Color del tapón Natural
Color Natural
Capacidad (métrico) 50 mL
Desechables Un solo uso
Material Polipropileno
Para utilizar con Centrífugas, rotadores, agitadores, ICP-MS
N.° por paquete 50
Envase 50 tubos/bolsa, 10 bolsas/caja
Cantidad 50/bolsa
Esterilidad Estéril
Línea de productos Tubos para centrífuga PerformR™
Sin ARNasa Sí
Sin ADNasa Sí
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Forma Cilíndrico
Longitud (métrico) 115 mm
Tamaño del tapón 29 mm
Declaraciones de limpieza Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas
ACT Label Sí
Forma del fondo Cónicos
Tipo de tapón Tapón de rosca plano incluido
Cierre incluido Sí
Área de escritura Sí
Altura (métrico) 115 mm
Graduated Sí
Graduaciones De 5 a 45 en incrementos de 1
Tipo de producto Tubo para centrífuga
RCF máx. 20,000 x g