Learn More
Gilac™ Plataforma rodante redonda de 5 ruedas con carcasa de acero
Código de producto. 16264011
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad portante (métrico):
120 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad portante (métrico) Tamaño de la unidad
16264011 120 kg cada uno
1 options
Código de producto. 16264011 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G170214
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.27€
    74.09€ / paquete de 1
    Ahorro 29.18€
    28% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El carro redondo de 5 ruedas con carcasa de acero ofrece una excelente estabilidad y gran maniobrabilidad gracias a sus 5 ruedas motrices montadas sobre cojinetes de bolas. Capacidad de carga de 120 kg sobre superficie lisa.
  • Excelente estabilidad y gran maniobrabilidad gracias a sus 5 ruedas motrices montadas sobre cojinetes de bolas.
  • Capacidad de carga de 120 kg sobre superficie lisa
  • Base inyectada en ABS que garantiza una durabilidad inigualable
  • Compatible con todos los contenedores redondos GILAC de 75 L, tinas pequeñas de 75 L y barriles (30 a 100 L)
  • Ruedas de PP de 50 mm con neumáticos de goma
  • Barra de tracción extraíble GILAC disponible (como opción)
  • Dolly también disponible en ABS-PC negro
Especificaciones
Tipo Plataforma de tambor
Admite 1 cilindro
Capacidad portante (imperial) 264.6 lb.
Capacidad portante (métrico) 120 kg
Material Plástico ABS, acero cromado
Color Gris
Diámetro (imperial) 18,5 in
Diámetro (métrico) 470 mm
Para utilizar con (equipo) Todos los bidones (de 30 L a 100 L), contenedores redondos para alimentos de 75 L y tinas GILAC de 75 L
Altura (imperial) 5,1 in
Altura (métrico) 130 mm
Longitud (imperial) 19,7 in
Longitud (métrico) 500 mm
Forma Redondo
Peso (imperial) 3.5 lb.
Peso (métrico) 1.6 kg
Anchura (imperial) 18,5 in
Anchura (métrico) 470 mm