Learn More
5-Fluoro-2-nitrotoluene, 98%, BLD Pharm™
Product Code. 30987955
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1kg
25g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
30987955 5 g -
30971573 500 g -
30982919 1 kg 1kg
30970070 10 g -
30984736 25 g 25g
30976624 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30987955 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD104725g
 Restricted Item
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
CAS 446-33-3
Molecular Formula C7H6FNO2
MDL Number MFCD00007283
Quantity 5 g
SMILES CC1=CC(F)=CC=C1[N+]([O-])=O
Molecular Weight (g/mol) 155.13
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 5-Fluoro-2-nitrotoluene
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.