Learn More
5-(Diisopropylamino)amylamine, Thermo Scientific™
Product Code. 10321330
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Unit Size:
5g
Product Code. Quantity Packaging Dimensione della confezione
10321330 5 g Amber Glass Bottle 5g
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10321330 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MAY00263DE
 Restricted Item
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Specifica
CAS 209803-40-7
Packaging Amber Glass Bottle
Molecular Formula C11H26N2
Quantity 5 g
Synonym 5-diisopropylamino amylamine, n,n-diisopropyl-1,5-pentanediamine, 5-aminopentyl diisopropylamine, n1,n1-diisopropylpentane-1,5-diamine, 5-aminopentyl bis methylethyl amine, acmc-1cpdx, n1,n1-dsopropylpentane-1,5-damne, n',n'-di propan-2-yl pentane-1,5-diamine, 1,5-pentanediamine,n1,n1-bis 1-methylethyl
InChI Key CIFBCEXYFFKMEB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)N(CCCCCN)C(C)C
IUPAC Name N',N'-di(propan-2-yl)pentane-1,5-diamine
Molecular Weight (g/mol) 186.343
PubChem CID 3790585
Formula Weight 186.34
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 5-(Diisopropylamino)amylamine
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.